Tlačiť
1-Bromo-2-methoxyethane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromoethyl methyl ether
402980050 402980250 402981000 402985000
ACRO402980050EA 62.98 EUR
ACRO402980050 ACRO402980250 ACRO402981000 ACRO402985000
1-Bromo-2-methoxyethane 95%
1-Bromo-2-methoxyethane
Vzorec: BrH₂CCH₂OCH₃
Mw: 138.99
Teplota varu: 107…110 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.46 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000236
Číslo CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %