Tlačiť
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
134708-100G 134708-25G
SIAL134708-100GEA 117.13 EUR
SIAL134708-100G SIAL134708-25G
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Bronopol
Vzorec: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Teplota varu: 388 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 130…133 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007390
Číslo CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
OSN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432