Bronopol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
A11639.22EA
187.32
EUR
A11639.22
A11639.36
A11639.PG
Bronopol ≥98%
Bronopol
Purity: 98+%
CAS No.: 52-51-7
Molecular Formula: C3H6BrNO4
Formula Weight: 199.99
pH: 5-7
Melting Point: ca 122-132°
Beilstein Reference: 1705868
Merck Reference: 14,1447
UN No.: 3241
MDL No.: MFCD00007390
Vzorec:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH Teplota varu: 388 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼122…132 °C Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007390 Číslo CAS: 52-51-7 EINECS: 200-143-0 OSN: 3241 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,1447 |