Tlačiť
Ethyl bromodifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305800050 305800250
ACRO305800050EA 90.25 EUR
ACRO305800050 ACRO305800250
Ethyl bromodifluoroacetate 98%
Ethyl bromodifluoroacetate
Vzorec: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Teplota varu: 112 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,583 g/cm³
Teplota vzplanutia: 21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042069
Číslo CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %