Tlačiť
Kyselina bromoctová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14403.0B A14403.0I A14403.30
A14403.0BEA 124.97 EUR
A14403.0B A14403.0I A14403.30
Kyselina bromoctová ≥98%
Kyselina bromoctová
Purity: 98+% CAS No.: 79-08-3 Molecular Formula: C2H3BrO2 Formula Weight: 138.95 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207-209° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 506167 Merck Reference: 14,1400 UN No.: 3425 MDL No.: MFCD00002678
Vzorec: BrCH₂COOH
Mw: 138.95
Teplota varu: 207…209 °C
Teplota tavenia: 44…49 °C
Hustota: 1.930
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002678
Číslo CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
OSN: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384