Tlačiť
6-Bromocaproic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 6-Bromohexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
150452-100G 150452-25G 150452-5G
SIAL150452-100GEA 290.81 EUR
SIAL150452-100G SIAL150452-25G SIAL150452-5G
6-Bromocaproic acid, Sigma-Aldrich®
6-Bromocaproic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Mw: 195.06
Teplota varu: 165
Teplota tavenia: 31…34 °C
Hustota: 1.4068 g/cm³ (30 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004422
Číslo CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
OSN: 3261
ADR: 8 III