Tlačiť
6-Bromocaproic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 85.04 EUR
A15761.14 A15761.22 A15761.36
6-Bromocaproic acid ≥98%
6-Bromocaproic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Teplota varu: 165…170 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 32…35 °C
Hustota: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004422
Číslo CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
OSN: 3261
ADR: 8,III