6-Bromocaproic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
6-Bromohexanoic acid
165670250
165671000
165675000
ACRO165670250EA
81.03
EUR
ACRO165670250
ACRO165671000
ACRO165675000
6-Bromocaproic acid 98%
6-Bromocaproic acid
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₄COOH Mw: 195.06 Teplota varu: 165…170 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 32…35 °C Teplota vzplanutia: 67 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004422 Číslo CAS: 4224-70-8 EINECS: 224-176-5 OSN: 3261 ADR: 8 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light orange Low melting crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 35 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |