Tlačiť
5-Bromovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
158410-10G 158410-50G
SIAL158410-10GEA 32.73 EUR
SIAL158410-10G SIAL158410-50G
5-Bromovaleric acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004414
Číslo CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
OSN: 3261
ADR: 8,III