Tlačiť
5-Bromovaleric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 116.73 EUR
8.18329.0050 8.18329.0250
5-Bromovaleric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004414
Číslo CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C