Tlačiť
5-Bromovaleric acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromopentanoic acid
A11765.09 A11765.22 A11765.30
A11765.09EA 28.12 EUR
A11765.09 A11765.22 A11765.30
5-Bromovaleric acid ≥97%
5-Bromovaleric acid
Purity: 97% CAS No.: 2067-33-6 Molecular Formula: Br(CH2)4CO2H Formula Weight: 181.03 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 142-145°/13mm Beilstein Reference: 1745664 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004414
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Teplota varu: 142…145 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 38…41 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004414
Číslo CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
OSN: 3261
ADR: 8,III