Tlačiť
5-Bromovaleric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromopentanoic acid
169820100 169820500 169822500
ACRO169820100EA 28.76 EUR
ACRO169820100 ACRO169820500 ACRO169822500
5-Bromovaleric acid 97%
5-Bromovaleric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Teplota varu: 142…145 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 37…41 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004414
Číslo CAS: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %