Tlačiť
4-Bromobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
258083-10G 258083-50G
SIAL258083-10GEA 53.35 EUR
SIAL258083-10G SIAL258083-50G
4-Bromobutyric acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromobutyric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Teplota varu: 249 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 29 °C
Číslo MDL: MFCD00002817
Číslo CAS: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
OSN: 3261
ADR: 8,III