Tlačiť
4-Bromobutyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromobutanoic acid
133470050 133470250 133471000
ACRO133470050EA 63.38 EUR
ACRO133470050 ACRO133470250 ACRO133471000
4-Bromobutyric acid 98%
4-Bromobutyric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Teplota varu: 249 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 28…32 °C
Teplota vzplanutia: 124 °C
Číslo MDL: MFCD00002817
Číslo CAS: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %