Tlačiť
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromovaleric acid ethyl ester, Ethyl 5-bromovalerate
156540250 156541000
ACRO156540250EA 141.2 EUR
ACRO156540250 ACRO156541000
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Ethyl-5-bromovalerate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Mw: 209.08
Teplota varu: 104…109 °C (12 mmHg)
Hustota: 1.32 g/cm³
Teplota vzplanutia: 103 °C
Číslo MDL: MFCD00000266
Číslo CAS: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %