Tlačiť
6-Bromohexanoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11063.06 A11063.14 A11063.22
A11063.06EA 56.16 EUR
A11063.06 A11063.14 A11063.22
6-Bromohexanoyl chloride ≥97%
6-Bromohexanoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 22809-37-6 Molecular Formula: C6H10BrClO Formula Weight: 213.50 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Acrid Boiling Point: 119-120°/9mm Beilstein Reference: 1749739 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000761
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOCl
Teplota varu: 119…120 °C (9 mmHg)
Hustota: 1,397
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000761
Číslo CAS: 22809-37-6
EINECS: 245-236-7
OSN: 3265
ADR: 8,II