Tlačiť
Bromoacetyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B56412-100G B56412-500G B56412-5G
SIALB56412-100GEA 56.16 EUR
SIALB56412-100G SIALB56412-500G SIALB56412-5G
Bromoacetyl bromide, Sigma-Aldrich®
Bromoacetyl bromide
Vzorec: BrCH₂COOBr
Teplota varu: 148 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000115
Číslo CAS: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
OSN: 2513
ADR: 8,II