Tlačiť
Bromoacetyl bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A19580.14 A19580.22 A19580.36
A19580.14EA 42.52 EUR
A19580.14 A19580.22 A19580.36
Bromoacetyl bromide ≥98%
Bromoacetyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 598-21-0 Molecular Formula: BrCH2COBr Formula Weight: 201.86 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Acrid Boiling Point: 147-150° Beilstein Reference: 605440 UN No.: 2513 MDL No.: MFCD00000115
Vzorec: BrCH₂COOBr
Teplota varu: 147…150 °C
Hustota: 2,324
Teplota vzplanutia: >105 °C (221 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000115
Číslo CAS: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
OSN: 2513
ADR: 8,II