Ethyl bromopyruvate ≥75%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85%
CAS No.: 70-23-5
Molecular Formula: C5H7BrO3
Formula Weight: 195.02
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 98-100°/10mm
Beilstein Reference: 1760158
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000204
Vzorec:
BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃ Teplota varu: 98…100 °C (10 mmHg) Hustota: 1,555 Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000204 Číslo CAS: 70-23-5 EINECS: 200-729-6 OSN: 3265 ADR: 8,III |