Tlačiť
3-Bromobutanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
662747-1G 662747-5G
SIAL662747-1GEA 95.87 EUR
SIAL662747-1G SIAL662747-5G
3-Bromobutanone, Sigma-Aldrich®
3-Bromobutanone
Vzorec: H₃CC(O)BrCHCH₃
Teplota varu: 36 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,441 g/cm³ (18 °C)
Číslo MDL: MFCD00013538
Číslo CAS: 814-75-5
EINECS: 212-404-6
OSN: 2920
ADR: 8,II