Tlačiť
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18652.14 A18652.22
A18652.14EA 111.51 EUR
A18652.14 A18652.22
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98%
4'-Bromo-2'-chloroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 3460-23-9 Molecular Formula: C8H7BrClNO Formula Weight: 248.51 Melting Point: 151-152° Beilstein Reference: 2719133
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
Teplota tavenia: 151…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040852
Číslo CAS: 3460-23-9