Tlačiť
1-Bromo-4-chlorobutane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B60800-100G B60800-25G
SIALB60800-100GEA 159.02 EUR
SIALB60800-100G SIALB60800-25G
1-Bromo-4-chlorobutane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-chlorobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Mw: 171.46
Teplota varu: 80
Hustota: 1.4895 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001010
Číslo CAS: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
OSN: 1993
ADR: 3 III