Tlačiť
Tetrabromomethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C11081-100G C11081-500G C11081-5G
SIALC11081-100GEA 101.48 EUR
SIALC11081-100G SIALC11081-500G SIALC11081-5G
Tetrabromomethane, Sigma-Aldrich®
Tetrabromomethane
Vzorec: Br₄C
Teplota varu: 190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 90…92 °C
Hustota: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000117
Číslo CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
OSN: 2516
ADR: 6.1,III