Tlačiť
Bromethan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Bromic ether, Hydrobromic ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
124052-1L 124052-250ML
SIAL124052-1LEA 125.95 EUR
SIAL124052-1L SIAL124052-250ML
Bromethan, Sigma-Aldrich®
Bromoethane
Vzorec: BrH₂CCH₃
Teplota varu: 38,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –118 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000232
Číslo CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
OSN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807