Tlačiť
2-brombutan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59500-100G B59500-500G
SIALB59500-100GEA 33.69 EUR
SIALB59500-100G SIALB59500-500G
2-brombutan, Sigma-Aldrich®
2-brombutan
Vzorec: H₃CBrCHCH₂CH₃
Teplota varu: 91 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000156
Číslo CAS: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
OSN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01553