Tlačiť
1-Bromoktan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Octyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
152951-100G 152951-500G
SIAL152951-100GEA 52.95 EUR
SIAL152951-100G SIAL152951-500G
1-Bromoktan, Sigma-Aldrich®
1-Bromoktan
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Teplota varu: 198…201 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00000276
Číslo CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861