Tlačiť
1-Bromohexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Hexyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B68240-100G B68240-1KG B68240-500G
SIALB68240-100GEA 25.31 EUR
SIALB68240-100G SIALB68240-1KG SIALB68240-500G
1-Bromohexane, Sigma-Aldrich®
1-Bromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Mw: 165.07
Teplota varu: 155
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 1.167 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 47
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000271
Číslo CAS: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
OSN: 1993
ADR: 3 III