Tlačiť

1-Brombutan, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí

Synonymá: Butyl bromide

M-Clarity™ quality level = MQ200

B59497-1KG B59497-2.5KG B59497-25G B59497-500G
SIALB59497-1KGEA 151.22 EUR
SIALB59497-1KG SIALB59497-2.5KG SIALB59497-25G SIALB59497-500G
1-Brombutan, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Teplota varu: 101 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000260
Číslo CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
OSN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR