Tlačiť
1,6-Dibromohexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D41007-100G D41007-25G D41007-500G
SIALD41007-100GEA 39.27 EUR
SIALD41007-100G SIALD41007-25G SIALD41007-500G
1,6-Dibromohexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Teplota varu: 243 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000272
Číslo CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
OSN: 3082
ADR: 9,III