Tlačiť
1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D40752-1KG D40752-250G D40752-5G
SIALD40752-1KGEA 147.61 EUR
SIALD40752-1KG SIALD40752-250G SIALD40752-5G
1,2-Dibromethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromoethane
Vzorec: BrH₂CCH₂Br
Teplota varu: 131,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000233
Číslo CAS: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
OSN: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03830