Tlačiť
Kyselina linolenová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1012-100MG L1012-1G L1012-5G
SIALL1012-100MGEA 48.13 EUR
SIALL1012-100MG SIALL1012-1G SIALL1012-5G
Kyselina linolenová, Sigma-Aldrich®
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Teplota varu: 360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064241
Číslo CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527