Tlačiť
Kyselina linolenová
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 48.13 EUR
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Kyselina linolenová
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Teplota varu: 360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064241
Číslo CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527