Kyselina linolenová 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 60-33-3
Molecular Formula: C18H32O2
Formula Weight: 280.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₈H₃₂O₂ Teplota varu: 230 °C (16 mmHg) Teplota tavenia: –12 °C Hustota: 0,902 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00064241 Číslo CAS: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 14,5505 |