Tlačiť
Kyselina linolenová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 86.64 EUR
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Kyselina linolenová 99%
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Teplota varu: 229…230 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064241
Číslo CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %