Tlačiť
Ethyl sorbate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl trans,trans-hexa-2,4-dienoate, (2E,4E)-Ethyl hexa-2,4-dienoate, Ethyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate, 2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Sorbic acid ethyl ester, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid ethyl ester, Ethyl (E,E)-hexa-2,4-dienoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W245909-100G-K W245909-1KG-K W245909-5KG-K
SIALW245909-100G-KEA 86.64 EUR
SIALW245909-100G-K SIALW245909-1KG-K SIALW245909-5KG-K
Ethyl sorbate, Sigma-Aldrich®
Ethyl sorbate
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Teplota varu: 195,4 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9405 g/cm³ (15.3 °C)
Číslo MDL: MFCD00009296
Číslo CAS: 2396-84-1
EINECS: 219-258-2