Tlačiť
Methyl linoleate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1876-5G L1876-25G L1876-10G
SIALL1876-5GEA 391.1 EUR
SIALL1876-5G SIALL1876-25G SIALL1876-10G
Methyl linoleate, Sigma-Aldrich®
Methyl linoleate
Vzorec: C₁₉H₃₄O₂
Teplota varu: 340 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009534
Číslo CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0