Tlačiť
Ethyl linoleate
Dodávateľ: Cayman Chemical
10008198-100 10008198-50 10008198-500 10008198-1
CAYM10008198-100EA 33.21 EUR
CAYM10008198-100 CAYM10008198-50 CAYM10008198-500 CAYM10008198-1
Ethyl linoleate
Ethyl linoleate
Vzorec: C₂₀H₃₆O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00009535
Číslo CAS: 544-35-4
EINECS: 208-868-4