Tlačiť
Batofenantrolin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
M-Clarity™ quality level = MQ200
133159-1G 133159-500MG
SIAL133159-1GEA 216.21 EUR
SIAL133159-1G SIAL133159-500MG
Batofenantrolin, Sigma-Aldrich®
Batofenantrolin
Vzorec: C₂₄H₁₆N₂
Teplota varu: 508 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004976
Číslo CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1