Batofenantrolin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
A14258.03
A14258.06
A14258.14
A14258.03EA
126.75
EUR
A14258.03
A14258.06
A14258.14
Batofenantrolin ≥98%
Batofenantrolin
Purity: 98+%
CAS No.: 1662-01-7
Molecular Formula: C24H16N2
Formula Weight: 332.41
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 261048
Vzorec:
C₂₄H₁₆N₂ Teplota varu: 508 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 218…222 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004976 Číslo CAS: 1662-01-7 EINECS: 216-767-1 |