Batofenantrolin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
158320010
158320050
158320250
ACRO158320010EA
200.96
EUR
ACRO158320010
ACRO158320050
ACRO158320250
Batofenantrolin 99%
Batofenantrolin
Vzorec:
C₂₄H₁₆N₂ Teplota varu: 508 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 218…221 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004976 Číslo CAS: 1662-01-7 EINECS: 216-767-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 218 to 222 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Suitability | (for Fe determination) Passes test |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤15 APHA (0.1 M in water) |
pH | 5.0 to 9.0 |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |