3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L01482.03
L01482.06
L01482.03EA
128.36
EUR
L01482.03
L01482.06
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98+%
CAS No.: 1660-93-1
Molecular Formula: C16H16N2
Formula Weight: 236.32
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 171279
Vzorec:
C₁₆H₁₆N₂ Teplota varu: 386 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004974 Číslo CAS: 1660-93-1 EINECS: 216-762-4 |