Tlačiť
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
172220010 172220050
ACRO172220010EA 150.82 EUR
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂
Teplota varu: 386 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 277…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004974
Číslo CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %