Tlačiť
1,10-Fenantrolin monohydrát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,10-Phenanthroline hydrate
A14140.09 A14140.18 A14140.30
A14140.09EA 97.47 EUR
A14140.09 A14140.18 A14140.30
1,10-Fenantrolin monohydrát ≥99%
1,10-Fenantrolin monohydrát
Purity: 99+% CAS No.: 5144-89-8 Molecular Formula: C12H8N2.H2O Formula Weight: 198.23 (180.21anhy) Odour: Odourless Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 4008096 Merck Reference: 14,7214 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00149973
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Mw: 198.22
Teplota tavenia: 97…101 °C
Hustota: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011678
Číslo CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM