Tlačiť
1,10-Fenantrolin monohydrát ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
417120010 417120050 417120250 417121000
ACRO417120010EA 39.83 EUR
ACRO417120010 ACRO417120050 ACRO417120250 ACRO417121000
1,10-Fenantrolin monohydrát ACS
1,10-Fenantrolin monohydrát
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Teplota tavenia: 97…101 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149973
Číslo CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or needles (May discolor to cream on storage)
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Fe determination) Passes test
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA