Tlačiť
5-Nitro-1,10-phenanthroline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11428.03 A11428.06 A11428.14
A11428.03EA 77.02 EUR
A11428.03 A11428.06 A11428.14
5-Nitro-1,10-phenanthroline ≥98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Purity: 98% CAS No.: 4199-88-6 Molecular Formula: C12H7N3O2 Formula Weight: 225.21 Melting Point: 202-204° Beilstein Reference: 196245
Vzorec: C₁₂H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 202…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004981
Číslo CAS: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6