Tlačiť
D-Glukono-1,5-lakton, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: GDL, D-Glucono-δ-lactone, D-Gluconic acid-1,5-lactone, delta-Gluconolactone, D-Gluconic acid lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-Gluconic acid-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, Gluconolactone
M-Clarity™ quality level = MQ200
G4750-100G G4750-1KG G4750-500G
SIALG4750-100GEA 83.72 EUR
SIALG4750-100G SIALG4750-1KG SIALG4750-500G
D-Glukono-1,5-lakton, Sigma-Aldrich®
D-Glukono-1,5-lakton
Vzorec: C₆H₁₀O₆
Mw: 178.14
Teplota varu: 385
Teplota tavenia: 153
Hustota: 1.61 g/cm³ (–5 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006647
Číslo CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470