Tlačiť
D-Glukono-1,5-lakton 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: GDL, D-Glucono-δ-lactone, D-Gluconic acid-1,5-lactone, delta-Gluconolactone, D-Gluconic acid lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-Gluconic acid-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, Gluconolactone
271050010 271052500 271050051
ACRO271050010EA 188.66 EUR
ACRO271050010 ACRO271052500 ACRO271050051
D-Glukono-1,5-lakton 99%
D-Glukono-1,5-lakton
Vzorec: C₆H₁₀O₆
Mw: 178.14
Teplota varu: 385
Teplota tavenia: 151…155 °C (rozkl.)
Hustota: 0.6 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006647
Číslo CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 158 °C (Dec)
Ash ≤0.1 %
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Reducing substances ≤0.5 %