Tlačiť
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4639-1G B4639-500MG B4639-5G
SIALB4639-1GEA 387.48 EUR
SIALB4639-1G SIALB4639-500MG SIALB4639-5G
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Biotin
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Teplota tavenia: 232…233 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005541
Číslo CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231