Tlačiť
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
MQ200
14400-100MG 14400-1G 14400-5G
SIAL14400-100MGEA 52.47 EUR
SIAL14400-100MG SIAL14400-1G SIAL14400-5G
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Biotin
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Mw: 244.31
Teplota tavenia: 232…233 °C
Hustota: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005541
Číslo CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231