Tlačiť
(S)-(-)-Limonene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (-)-Limonene, (S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, L(-)-Limonene, (S)-(-)-p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)-Dipentene, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
218367-250G 218367-50G
SIAL218367-250GEA 126.35 EUR
SIAL218367-250G SIAL218367-50G
(S)-(-)-Limonene, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Limonene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 175 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001558
Číslo CAS: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
OSN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515